Benzhydrylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L19249.03
L19249.03EA 50 EUR
L19249.03
Benzhydrylisothiocyanat ≥97%
Benzhydrylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 3550-21-8 Molecular Formula: C14H11NS Formula Weight: 225.31 Melting Point: 58-60° Boiling Point: 160-165°/4mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00046815
Formel: C₁₄H₁₁NS
Siedepunkt: 160…165 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046815
CAS-Nummer: 3550-21-8
ADR: 6.1,III