N-Boc-L-leucinol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(S)-tert-Butyl (1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl)carbamate, Boc-Leucinol
L19352.03
L19352.06
L19352.03EA
62.4
EUR
L19352.03
L19352.06
N-Boc-L-leucinol 97%
N-Boc-L-leucinol
Purity: 97%
CAS No.: 82010-31-9
Molecular Formula: C11H23NO3
Formula Weight: 217.31
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₂₃NO₃ Siedepunkt: 212…214 °C Dichte: 0,980 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00076950 CAS-Nummer: 82010-31-9 |