1-Allylpiperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L19391.06 L19391.14
L19391.06EA 79.4 EUR
L19391.06 L19391.14
1-Allylpiperazin ≥98%
1-Allylpiperazin
Purity: 98+% CAS No.: 13961-36-9 Molecular Formula: C7H14N2 Formula Weight: 126.20 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4830 Boiling Point: 180-182° Beilstein Reference: 507447 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00167970
Formel: C₇H₁₄N₂
Siedepunkt: 180…182 °C
Dichte: 0,902
Flammpunkt: 51 °C (123 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167970
CAS-Nummer: 13961-36-9
UN: 2920
ADR: 8,II