2,4,6-Trifluorphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19402.03 L19402.06
L19402.03EA 36.7 EUR
L19402.03 L19402.06
2,4,6-Trifluorphenylboronsäure ≥97%
2,4,6-Trifluorphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 182482-25-3 Molecular Formula: C6H4BF3O2 Formula Weight: 175.90 Melting Point: ca 235° Beilstein Reference: 8549766
Formel: C₆H₄BF₃O₂
Schmelzpunkt: ∼ 235 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863169
CAS-Nummer: 182482-25-3