5-Bromo-2-methyl-2-pentene 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19406.03 L19406.06
L19406.03EA 68.7 EUR
L19406.03 L19406.06
5-Bromo-2-methyl-2-pentene 97%
5-Bromo-2-methyl-2-pentene
Purity: 97% CAS No.: 2270-59-9 Molecular Formula: C6H11Br Formula Weight: 163.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4775 Boiling Point: 50°/20mm Beilstein Reference: 1735749 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00009887
Formel: C₆H₁₁Br
Siedepunkt: 50 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,219
Flammpunkt: 23 °C (73 °F)
MDL: MFCD00009887
CAS-Nummer: 2270-59-9
ADR: 3,III