N-Boc-1,3-propanediamine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L19486.03
L19486.03EA 92.2 EUR
L19486.03
N-Boc-1,3-propanediamine hydrochloride 98%
N-Boc-1,3-propanediamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 127346-48-9 Molecular Formula: (CH3)3COCONHCH2CH2CH2NH2.HCl Formula Weight: 210.71 Melting Point: 159-161° Beilstein Reference: 3627894 MDL No.: MFCD01076598
Formel: C₈H₁₉ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 159…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076598
CAS-Nummer: 127346-48-9