[4-(Methylsulfonyl)phenyl]essigsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L19504.06
L19504.14
L19504.06EA
43
EUR
L19504.06
L19504.14
[4-(Methylsulfonyl)phenyl]essigsäure 97%
[4-(Methylsulfonyl)phenyl]essigsäure
Purity: 97%
CAS No.: 90536-66-6
Molecular Formula: C9H10O4S
Formula Weight: 214.24
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 2646649
MDL No.: MFCD00216495
Formel:
C₉H₁₀O₄S Schmelzpunkt: 134…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216495 CAS-Nummer: 90536-66-6 |