3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,5-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 3,5-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3,5-Difluorbenzolsulfochlorid
L19507.06
L19507.06EA
82
EUR
L19507.06
3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid ≥97%
3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 210532-25-5
Molecular Formula: C6H3ClF2O2S
Formula Weight: 212.60
Flash Point:
Formel:
C₆H₃ClF₂O₂S Molecular Weight: 212,6 g/mol Schmelzpunkt: 57…59 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091378 CAS-Nummer: 210532-25-5 UN: 3261 ADR: 8,II |