4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluor-2-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Fluor-2-methylbenzolsulfochlorid, 4-Fluor-2-methylbenzolsulfonsäurechlorid
L19517.03
L19517.06
L19517.03EA
36.9
EUR
L19517.03
L19517.06
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 7079-48-3
Molecular Formula: C7H6ClFO2S
Formula Weight: 208.64
Flash Point:
Formel:
C₇H₆ClFO₂S Molecular Weight: 208.64 g/mol Siedepunkt: 245…246 °C Dichte: 1.433 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094390 CAS-Nummer: 7079-48-3 UN: 3265 ADR: 8 II |