2-Brom-3-methylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-3-picoline
L19522.06
L19522.06EA
62.8
EUR
L19522.06
2-Brom-3-methylpyridin ≥98%
2-Brom-3-methylpyridin
Purity: 98+%
CAS No.: 3430-17-9
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point:
Formel:
C₆H₆BrN Molecular Weight: 172,02 g/mol Siedepunkt: 218…219 °C Dichte: 1,544 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00239380 CAS-Nummer: 3430-17-9 |