2-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 4-(Trifluoromethyl)-2-pyridylamine
L19548.ME
L19548.MEEA
185
EUR
L19548.ME
2-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin 99%
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 99%
CAS No.: 106447-97-6
Molecular Formula: C6H5F3N2
Formula Weight: 162.11
Melting Point: 71-74°
Beilstein Reference: 7869677
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00077455
Formel:
C₆H₅F₃N₂ Molecular Weight: 162,11 g/mol Schmelzpunkt: 71…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077455 CAS-Nummer: 106447-97-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |