4-Chlor-3-picolin Hydrochlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19558.03
L19558.03EA 111 EUR
L19558.03
4-Chlor-3-picolin Hydrochlorid ≥97%
4-Chlor-3-picolin Hydrochlorid
Purity: 97% CAS No.: 19524-08-4 Molecular Formula: C6H6ClN.HCl Formula Weight: 164.04 Odour: Odourless Melting Point: ca 185° Beilstein Reference: 107953 MDL No.: MFCD03092890
Formel: C₆H₇Cl₂N
Schmelzpunkt: ∼ 185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03092890
CAS-Nummer: 19524-08-4