Amberlite® XAD-16 Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L19565.22 L19565.36
L19565.22EA 53.9 EUR
L19565.22 L19565.36
Amberlite® XAD-16 Ionenaustauscher
Amberlite® XAD-16
CAS No.: 104219-63-8 MDL No.: MFCD00145831
Formel: C₁₀H₁₀
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145831
CAS-Nummer: 104219-63-8
Merck Index: 14,382