2-Chlorotrityl alcohol on polystyrene 0,6 - 1,5 mmol/g, 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
L19602.06
L19602.06EA 100 EUR
L19602.06
2-Chlorotrityl alcohol on polystyrene 0,6 - 1,5 mmol/g, 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
2-Chlorotrityl alcohol on polystyrene
MDL No.: MFCD02683514