5-Isochinolincarbonsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isoquinoline-5-carboxylic acid
L19637.MD
L19637.MDEA
96
EUR
L19637.MD
5-Isochinolincarbonsäure 96%
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 27810-64-6
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 278-281°
Boiling Point: 60-62°/11mm
MDL No.: MFCD03788744
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Molecular Weight: 173,17 g/mol Siedepunkt: 60…62 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 278…281 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788744 CAS-Nummer: 27810-64-6 |