8-Chinolinboronsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L19640.03
L19640.MD
L19640.03EA
126
EUR
L19640.03
L19640.MD
8-Chinolinboronsäure ≥99%
8-Quinolineboronic acid
Purity: 99%
CAS No.: 86-58-8
Molecular Formula: C9H8BNO2
Formula Weight: 172.98
Melting Point:
Formel:
C₉H₈BNO₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01114698 CAS-Nummer: 86-58-8 Merck Index: 14,8069 |