(E)-α,β-Styroldiboronsäurebis(pinakol)ester ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L19651.03
L19651.03EA 80.3 EUR
L19651.03
(E)-α,β-Styroldiboronsäurebis(pinakol)ester ≥98%
(E)-α,β-Styroldiboronsäurebis(pinakol)ester
Purity: 98% CAS No.: 173603-23-1 Molecular Formula: C20H30B2O4 Formula Weight: 356.08 Melting Point: 69-73° Beilstein Reference: 8855562
Formel: C₂₀H₃₀B₂O₄
Molecular Weight: 356,08 g/mol
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683500
CAS-Nummer: 173603-23-1