1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L19654.03
L19654.06
L19654.03EA
74.8
EUR
L19654.03
L19654.06
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester ≥98%
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Purity: 98%
CAS No.: 269410-08-4
Molecular Formula: C9H15BN2O2
Formula Weight: 194.04
Melting Point: 145-149°
MDL No.: MFCD03453063
Formel:
C₉H₁₅BN₂O₂ Schmelzpunkt: 145…149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03453063 CAS-Nummer: 269410-08-4 |