2-Fluor-3-methoxyphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, (2-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
L19655.06
L19655.06EA
75.6
EUR
L19655.06
2-Fluor-3-methoxyphenylboronsäure ≥97%
2-Fluor-3-methoxyphenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 352303-67-4
Molecular Formula: C7H8BFO3
Formula Weight: 169.95
Beilstein Reference: 9191510
MDL No.: MFCD02094728
Formel:
C₇H₈BFO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02094728 CAS-Nummer: 352303-67-4 |