4-Fluor-3-methoxybenzoesäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methoxy-4-fluorobenzoic acid
L19673.06
L19673.06EA
151
EUR
L19673.06
4-Fluor-3-methoxybenzoesäure 95%
4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 82846-18-2
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 206-208°
Beilstein Reference: 4178071
Formel:
C₈H₇FO₃ Molecular Weight: 170,14 g/mol Schmelzpunkt: 206…208 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272134 CAS-Nummer: 82846-18-2 |