(1-Hydroxyethyl)ferrocen ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L19681.03
L19681.06
L19681.03EA
17.3
EUR
L19681.03
L19681.06
(1-Hydroxyethyl)ferrocen ≥99%
1-Hydroxyethylferrocene
Purity: 99%
CAS No.: 1277-49-2
Molecular Formula: C12H14FeO
Formula Weight: 230.09
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₄FeO Schmelzpunkt: 77…79 °C Flammpunkt: >100 °C (212 °F) |
MDL:
MFCD00013752 CAS-Nummer: 1277-49-2 |