(3R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol ≥99%, ee 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, (R)-3-Hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
L19694.03
L19694.03EA
74.6
EUR
L19694.03
(3R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol ≥99%, ee 99%
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Purity: 99%
CAS No.: 104641-60-3
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 103-106°/35mm
Beilstein Reference: 4349393
MDL No.: MFCD03788747
Formel:
C₅H₁₁NO Molecular Weight: 101,15 g/mol Siedepunkt: 103…106 °C (35 mmHg) Dichte: 0,920 Flammpunkt: 70 °C (158 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788747 CAS-Nummer: 104641-60-3 EINECS: 000-000-0 |