(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
L19695.MD
L19695.MDEA 65.7 EUR
L19695.MD
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Purity: 98% CAS No.: 104641-59-0 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4640 Boiling Point: 103-106°/35mm Beilstein Reference: 4349394 MDL No.: MFCD03788748
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,15 g/mol
Siedepunkt: 103…106 °C (35 mmHg)
Dichte: 0,920
Flammpunkt: 70 °C (158 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788748
CAS-Nummer: 104641-59-0