4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
L19721.03 L19721.06
L19721.03EA 41.6 EUR
L19721.03 L19721.06
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid ≥97%
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 39234-83-8 Molecular Formula: C7H3ClF3NO4S Formula Weight: 289.62 Melting Point: 63-65° Beilstein Reference: 2880842 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094387
Formel: C₇H₃ClF₃NO₄S
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094387
CAS-Nummer: 39234-83-8
ADR: 8,II