3,5-Dichlor-2-pyridincarbonitril 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Dichloropicolinonitrile, 3,5-Dichloro-2-cyanopyridine
L19723.14
L19723.14EA 120 EUR
L19723.14
3,5-Dichlor-2-pyridincarbonitril 95%
3,5-Dichlor-2-pyridincarbonitril
Purity: 95% CAS No.: 85331-33-5 Molecular Formula: C6H2Cl2N2 Formula Weight: 173.00 Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 4390101 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD03788758
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 173,00 g/mol
Schmelzpunkt: 99…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788758
CAS-Nummer: 85331-33-5
ADR: 6.1,III