2-Amino-3,5-difluorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,5-Difluoro-2-pyridylamine, 3,5-Difluoropyridin-2-amine
L19727.06
L19727.06EA
84
EUR
L19727.06
2-Amino-3,5-difluorpyridin 98%
2-Amino-3,5-difluorpyridin
Purity: 98%
CAS No.: 732306-31-9
Molecular Formula: C5H4F2N2
Formula Weight: 130.09
Melting Point: 55-59°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03788760
Formel:
C₅H₄F₂N₂ Schmelzpunkt: 55…59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788760 CAS-Nummer: 732306-31-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |