1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L19749.09
L19749.18
L19749.09EA
41.7
EUR
L19749.09
L19749.18
1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid 96%
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 96%
CAS No.: 79917-90-1
Molecular Formula: C8H15ClN2
Formula Weight: 174.67
Melting Point: ca 73°
MDL No.: MFCD03095425
Formel:
C₈H₁₅ClN₂ Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 73 °C Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095425 CAS-Nummer: 79917-90-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...