1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L19749.09 L19749.18
L19749.09EA 41.7 EUR
L19749.09 L19749.18
1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid 96%
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride

Purity: 96% CAS No.: 79917-90-1 Molecular Formula: C8H15ClN2 Formula Weight: 174.67 Melting Point: ca 73° MDL No.: MFCD03095425

Formel: C₈H₁₅ClN₂
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 73 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095425
CAS-Nummer: 79917-90-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR