3,3-Difluorpyrrolidinhydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3-Difluoropyrrolidine HCl
L19780.ME
L19780.MEEA
934
EUR
L19780.ME
3,3-Difluorpyrrolidinhydrochlorid 98%
3,3-Difluorpyrrolidinhydrochlorid
Purity: 98%
CAS No.: 163457-23-6
Molecular Formula: C4H7F2N.HCl
Formula Weight: 143.56
Melting Point: 130-134°
MDL No.: MFCD03788948
Formel:
C₄H₇F₂N Molecular Weight: 143,56 g/mol Schmelzpunkt: 130…134 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788948 CAS-Nummer: 163457-23-6 |