2-Aminoisonicotinamid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L19843.03 L19843.06 L19843.14
L19843.03EA 57.8 EUR
L19843.03 L19843.06 L19843.14
2-Aminoisonicotinamid 95%
2-Aminoisonicotinamid
Purity: 95% CAS No.: 13538-42-6 Molecular Formula: C6H7N3O Formula Weight: 137.14 Melting Point: 252-258° dec. Beilstein Reference: 115924
Formel: C₆H₇N₃O
Schmelzpunkt: 252…258 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03791262
CAS-Nummer: 13538-42-6