3-(Trifluormethoxy)thiophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L19912.03
L19912.06
L19912.03EA
82.8
EUR
L19912.03
L19912.06
3-(Trifluormethoxy)thiophenol ≥98%
3-(Trifluormethoxy)thiophenol
Purity: 98%
CAS No.: 220239-66-7
Molecular Formula: C7H5F3OS
Formula Weight: 194.18
Refractive Index: 1.4770
Formel:
C₇H₅F₃OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320799 CAS-Nummer: 220239-66-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |