7-Brom-1-chlorisochinolin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L19946.06
L19946.06EA
180
EUR
L19946.06
7-Brom-1-chlorisochinolin ≥97%
7-Bromo-1-chloroisoquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 215453-51-3
Molecular Formula: C9H5BrClN
Formula Weight: 242.50
Melting Point: 122-126°
Beilstein Reference: 8404252
Formel:
C₉H₅BrClN Molecular Weight: 242,50 g/mol Schmelzpunkt: 122…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039320 CAS-Nummer: 215453-51-3 |