2-Methyl-2-propanyl-(6-aminohexyl)carbamat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
L19948.03
L19948.06
L19948.14
L19948.03EA
47.6
EUR
L19948.03
L19948.06
L19948.14
2-Methyl-2-propanyl-(6-aminohexyl)carbamat 98%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Purity: 98%
CAS No.: 51857-17-1
Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)6NH2
Formula Weight: 216.33
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₂₄N₂O₂ Siedepunkt: 106…110 °C (0,3 mmHg) Dichte: 0,965 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671489 CAS-Nummer: 51857-17-1 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...