4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L19955.03
L19955.06
L19955.03EA
93.6
EUR
L19955.03
L19955.06
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BNO₂ Schmelzpunkt: ∼ 196…200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01632200 CAS-Nummer: 91983-26-5 |