Ethyl-2-methyl-3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L19969.06
L19969.06EA
124
EUR
L19969.06
Ethyl-2-methyl-3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Ethyl-2-methyl-3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 91600-33-8
Molecular Formula: C7H11F3O3
Formula Weight: 200.16
Boiling Point: 180-184°
Beilstein Reference: 6194166
MDL No.: MFCD00190634
Formel:
C₇H₁₁F₃O₃ Siedepunkt: 180…184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190634 CAS-Nummer: 91600-33-8 |