Ethyl-2,2-diethylbutyrate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
L19972.06
L19972.06EA 198 EUR
L19972.06
Ethyl-2,2-diethylbutyrate 98%
Ethyl-2,2-diethylbutyrate
Purity: 98% CAS No.: 34666-17-6 Molecular Formula: C10H20O2 Formula Weight: 172.27 Refractive Index: 1.4055 Boiling Point: 85-87°/30mm Beilstein Reference: 1757834 MDL No.: MFCD00154424
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molecular Weight: 172,27 g/mol
Siedepunkt: 85…87 °C (30 mmHg)
Dichte: 0,884
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00154424
CAS-Nummer: 34666-17-6