Ethyl-(2-fluorphenyl)acetat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-fluorophenylacetate
L19999.06
L19999.06EA
36.8
EUR
L19999.06
Ethyl-(2-fluorphenyl)acetat ≥99%
Ethyl-(2-fluorphenyl)acetat
Purity: 99%
CAS No.: 584-74-7
Molecular Formula: C10H11FO2
Formula Weight: 182.20
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 235°
MDL No.: MFCD04039343
Formel:
C₁₀H₁₁FO₂ Molecular Weight: 182.20 g/mol Siedepunkt: 235 °C Dichte: 1.101 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039343 CAS-Nummer: 584-74-7 |