2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)pyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L20003.03
L20003.03EA
141
EUR
L20003.03
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)pyridin ≥98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 55304-75-1
Molecular Formula: C6H2Cl2F3N
Formula Weight: 215.99
Refractive Index: 1.4845
Boiling Point: 194-196°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042245
Formel:
C₆H₂Cl₂F₃N Molecular Weight: 215,99 g/mol Siedepunkt: 194…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042245 CAS-Nummer: 55304-75-1 EINECS: 259-585-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |