2-Brom-4-iodpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L20015.06
L20015.06EA
235
EUR
L20015.06
2-Brom-4-iodpyridin ≥97%
2-Brom-4-iodpyridin
Purity: 97%
CAS No.: 100523-96-4
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 61°
Beilstein Reference: 108925
Formel:
C₅H₃BrIN Molecular Weight: 283,89 g/mol Schmelzpunkt: 61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03085768 CAS-Nummer: 100523-96-4 |