2-Brom-6-methylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L20018.06 L20018.14
L20018.06EA 82.2 EUR
L20018.06 L20018.14
2-Brom-6-methylpyridin ≥98%
2-Brom-6-methylpyridin
Purity: 98% CAS No.: 5315-25-3 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.5625 Boiling Point: 102-103°/20mm Beilstein Reference: 107322 MDL No.: MFCD00040743
Formel: C₆H₆BrN
Siedepunkt: 102…103 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,512
Flammpunkt: 97 °C (206 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040743
CAS-Nummer: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4