3-Chlor-2-hydroxypyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-2-pyridinol
L20027.03
L20027.06
L20027.14
L20027.03EA
25.9
EUR
L20027.03
L20027.06
L20027.14
3-Chlor-2-hydroxypyridin ≥97%
3-Chlor-2-hydroxypyridin
Purity: 97%
CAS No.: 13466-35-8
Molecular Formula: C5H4ClNO
Formula Weight: 129.55
Melting Point: 180-182°
Beilstein Reference: 109845
Formel:
C₅H₄ClNO Molecular Weight: 129.55 g/mol Schmelzpunkt: 180…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01646109 CAS-Nummer: 13466-35-8 |