2,3,6-Trifluor-4-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L20053.03
L20053.03EA 168 EUR
L20053.03
2,3,6-Trifluor-4-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 84940-46-5 Molecular Formula: C6HF6N Formula Weight: 201.07 Refractive Index: 1.3774 Boiling Point: 104-106° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD03840203
Formel: C₆HF₆N
Molecular Weight: 201,07 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C
Dichte: 1,579
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840203
CAS-Nummer: 84940-46-5
ADR: 3,III