2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L20103.03 L20103.06
L20103.03EA 45.2 EUR
L20103.03 L20103.06
2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 96%
2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684337
CAS-Nummer: 254993-59-4