2-Brom-4-fluorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L20115.06
L20115.06EA
42
EUR
L20115.06
2-Brom-4-fluorbenzonitril ≥98%
2-Brom-4-fluorbenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 36282-26-5
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1940597
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00672924
Formel:
C₇H₃BrFN Schmelzpunkt: 74…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672924 CAS-Nummer: 36282-26-5 EINECS: 252-949-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |