4-Aminopiperidin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Piperidin-4-amine
L20127.06
L20127.06EA
72.1
EUR
L20127.06
4-Aminopiperidin 95%
4-Aminopiperidin
Purity: 98%
CAS No.: 13035-19-3
Molecular Formula: C5H12N2
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4910
Boiling Point: 65°/18mm
Beilstein Reference: 1105
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD02179399
Formel:
C₅H₁₂N₂ Molecular Weight: 100,16 g/mol Siedepunkt: 65 °C (18 mmHg) Dichte: 0,954 Flammpunkt: 46 °C (114 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179399 CAS-Nummer: 13035-19-3 ADR: 3,III |