2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-5-fluor-2-iodbenzol, 3-Brom-1-fluor-4-iodbenzol
L20144.06
L20144.03
L20144.06EA
54.5
EUR
L20144.06
L20144.03
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol ≥98%
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol
Purity: 98+%
CAS No.: 202865-73-4
Molecular Formula: C6H3BrFI
Formula Weight: 300.90
Flash Point:
Formel:
C₆H₃BrFI Siedepunkt: 224…225 °C Dichte: 1,33 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00142868 CAS-Nummer: 202865-73-4 |