4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene-1-carbonyl chloride
L20153.06
L20153.06EA
152
EUR
L20153.06
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid ≥98%
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 122033-54-9
Molecular Formula: C7BrClF4O
Formula Weight: 291.43
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 95-100°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD03001173
Formel:
C₇BrClF₄O Molecular Weight: 291,43 g/mol Siedepunkt: 95…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001173 CAS-Nummer: 122033-54-9 UN: 3265 ADR: 8,III |