3-Buten-1-amin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L20157.03 L20157.06
L20157.03EA 113 EUR
L20157.03 L20157.06
3-Buten-1-amin 97%
3-Buten-1-amin
Purity: 97% CAS No.: 2524-49-4 Molecular Formula: C4H9N Formula Weight: 71.12 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4240 Odour: Amine-like Boiling Point: 74-77° Beilstein Reference: 1735803 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD03425859
Formel: C₄H₉N
Siedepunkt: 74…77 °C
Dichte: 0,777
Flammpunkt: –5 °C (23 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425859
CAS-Nummer: 2524-49-4
ADR: 3,II