1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L20158.06
L20158.06EA 120 EUR
L20158.06
1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene 98%
1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene
Purity: 98% CAS No.: 60876-70-2 Molecular Formula: C10H13BrO Formula Weight: 229.12 Refractive Index: 1.5270 Boiling Point: 63-65°/0.4mm Beilstein Reference: 2516411 MDL No.: MFCD00792676
Formel: C₁₀H₁₃BrO
Siedepunkt: 63…65 °C (0,4 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792676
CAS-Nummer: 60876-70-2