Cer(IV)sulfat, wasserfrei 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cerdisulfat
L20254.36
L20254.36EA
782
EUR
L20254.36
Cer(IV)sulfat, wasserfrei 97%
Cer(IV)sulfat
Purity: 97%
CAS No.: 13590-82-4
Molecular Formula: Ce(SO4)2
Formula Weight: 332.24
Merck Reference: 14,1990
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00148852
Formel:
Ce(SO₄)₂ Molecular Weight: 332,24 g/mol Schmelzpunkt: 195 °C Dichte: 3,91 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148852 CAS-Nummer: 13590-82-4 EINECS: 237-029-5 UN: 3085 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,1990 |